Learn More
4-Methoxychalcone, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Methoxychalcone |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 73°C to 78°C |
Colore | Yellow |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol |
Peso formulazione | 238.29 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Methoxychalcone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.