Learn More
4-Methoxychalcone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10639164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639164 5 g Bottiglia in vetro 5g
10001601 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327640050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 959-33-1
Formula molecolare C16H14O2
Molecular Weight (g/mol) 238.29
Numero MDL MFCD00017179
InChI Key XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Sinonimo 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 641819
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxychalcone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C to 78°C
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Peso formulazione 238.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxychalcone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.