Learn More
4-Methoxycinnamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412569 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1387
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxycinnamic acid
CAS 830-09-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H10O3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (280.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Peso formulazione 178.18
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only