Learn More
4-Methoxycoumarin, 98%
Codice prodotto. 11450274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450274 25 g 25g
11440274 5 g 5g
11460274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450274 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13670.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20280-81-3 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20280-81-3
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.171
Numero MDL MFCD00017349
InChI Key MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529426
IUPAC Name 4-methoxychromen-2-one
SMILES COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxycoumarin
Punto di fusione 122°C to 125°C
Quantità 25 g
Beilstein 145960
Sinonimo 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 98%