Learn More
4-Methoxycoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxycoumarin |
| CAS | 20280-81-3 |
| Formula molecolare | C10 H8 O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC1=CC(=O)Oc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 4-methoxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.17 |
| Peso formulazione | 176.0473 |