Learn More
4'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16485386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111803
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methoxyflavonol
CAS 6889-78-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H12O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6.4 mg/mL (23.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 268.26
Peso formulazione 268.26
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only