Learn More
4-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10705971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500mg; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10705971 500mg; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10705971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133905000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Methoxyindole
Nota nome 98%
CAS 4837-90-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 181°C to 183°C (24.0mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C9H9NO
Numero MDL MFCD00009737
Quantità 500mg
Beilstein 21, II, 44
Sinonimo 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
InChI Key LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
IUPAC Name 4-methoxy-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 147.18
PubChem CID 138363
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.