Learn More
4-Methoxyindole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369615 1 g 1g
11389615 250 mg 250mg
11379615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11369615 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19069.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4837-90-5 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4837-90-5
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00009737
InChI Key LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
PubChem CID 138363
IUPAC Name 4-methoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyindole
Punto di fusione 69°C to 71°C
Punti di ebollizione 181°C to 183°C (24 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 122456
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 99%