Learn More
4-Methoxyindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxyindole |
| CAS | 4837-90-5 |
| Formula molecolare | C9H9NO |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-Methoxy-indole, 4-Methoxy-1H-indole, 4-Methoxyindole |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8-7(9)5-6-10-8/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC Name | 4-methoxy-1H-indole |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.17 |
| Peso formulazione | 147.0684 |