Learn More
4-Methoxylphenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30467923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467923 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2609451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-07-0
Formula molecolare C7H9BO3
Quantità 1 g
Sinonimo (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Peso formulazione 152.0645