Learn More
4-Methoxymethylcyclohexylmethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxymethylcyclohexylmethanol |
| CAS | 98955-27-2 |
| Formula molecolare | C9 H18 O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-(Methoxymethyl)-cyclohexanemethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | COCC1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC Name | [4-(methoxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.238 |
| Peso formulazione | 158.1307 |