Learn More
4-Methoxyphenacyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10508912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10508912 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10508912 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2196-99-8 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenacyl chloride
Nota nome 96.5%
CAS 2196-99-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98°C to 100°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H9ClO2
Formula lineare H3COC6H4COCH2Cl
Numero MDL MFCD00216508
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-1-4-methoxyphenyl ethanone, 4-methoxyphenacyl chloride, 2-chloro-4'-methoxyacetophenone, 2-chloro-4'-methoxylphacetone, 4-methoxyphenacylchloride, 2-chloro-1-4-methoxy-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-methoxyphenyl, 4-chloroacetyl anisole, 4'-methoxy-2-chloroacetophenone
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
InChI Key MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCl
IUPAC Name 2-chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 184.62
PubChem CID 237806
Peso formulazione 184.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxyphenacyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.