Learn More
4-Methoxyphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11492828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492828 5 g 5g
11402838 25 g 25g
11412838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16805.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5416-93-3
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.149
Numero MDL MFCD00002026
InChI Key FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
PubChem CID 79443
IUPAC Name 1-isocyanato-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenyl isocyanate
Densità 1.151
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 471920
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 98%