Learn More
4-Methoxyphenylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30482691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482691 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM220175500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Formula molecolare C9 H11 N O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Methoxyphenylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 165.189
Peso formulazione 165.079