Learn More
4-Methoxyphenylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30469556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469556 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2201751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Formula molecolare C9 H11 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Methoxyphenylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 165.189
Peso formulazione 165.079