Learn More
4-Methoxyphenylacetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxyphenylacetamide |
| CAS | 6343-93-7 |
| Formula molecolare | C9 H11 N O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4-Methoxyphenylacetamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)N)cc1 |
| IUPAC Name | 2-(4-methoxyphenyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 165.189 |
| Peso formulazione | 165.079 |