Learn More
4-Methoxyphenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10347010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10347010 5 g Bottiglia in vetro 5g
10785041 100 g Plastic bottle 100g
10307060 250 g Plastic bottle 250g
10424585 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10347010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126020050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-01-8
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00004345
InChI Key NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84.0°C to 88.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 140.0°C (3.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 190
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/L (20 c)
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.