Learn More
4-Methoxyphenylacetone, 98+%
Codice prodotto. 10134160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10134160 50 g Bottiglia in vetro 50g
10603183 5 g Bottiglia in vetro 5g
10006403 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134160 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189800500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-84-9
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Numero MDL MFCD00008773
InChI Key WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetone
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Green-Yellow to Yellow
Densità 1.0670g/mL
Punti di ebollizione 266°C to 268°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2COCH3
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.53
Quantità 50 g
Beilstein 08, IV, 460
Gravità specifica 1.067
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid