Learn More
4-Methoxyphenylacetone, Mikromol™
Codice prodotto. 30051622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051622 25 mg 25mg
17952726 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051622 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0319.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methoxyphenylacetone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methoxyacetophenone
CAS 100-06-1
Nomi componenti o analita 4'-Methoxyacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Imp. A (Pharmeuropa)
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Quantità 25 mg
Peso formulazione 150.0681 g/mol