Learn More
4-Methoxyphenylacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 11417337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11417337 25 g 25g
11427337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15056.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-47-2
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00001919
InChI Key PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetonitrile
Punto di fusione 8°C
Densità 1.085
Punti di ebollizione 285°C to 287°C
Punto d'infiammabilità 117°C (242°F)
Indice di rifrazione 1.53
Quantità 25 g
Numero UN UN3276
Beilstein 509162
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%