Learn More
4-Methoxyphenylacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 104-47-2 |
| Formula molecolare | C9 H9 N O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Benzeneacetonitrile','4-methoxy-, Acetonitrile','(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC Name | 2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.1739 |
| Peso formulazione | 147.0684 |