Learn More
4-Methoxyphenylacetylene, TRC
Codice prodotto. 30475383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2658055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetylene
CAS 768-60-5
Formula molecolare C9 H8 O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C#C
IUPAC Name 1-ethynyl-4-methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Peso formulazione 132.0575