Learn More
4-Methoxyphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10328790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10328790 1 g Bottiglia in vetro 1g
10415365 5 g Bottiglia in vetro 5g
10297343 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10328790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309480010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5720-07-0
Formula molecolare C7H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Numero MDL MFCD00039139
InChI Key VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 208.0°C to 210.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 151.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder