Learn More
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate, 95%, dry wt. basis
Codice prodotto. 11399136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399136 1 g 1g
11309146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20274.03
CAS: 16208-17-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16208-17-6
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00234534
InChI Key NLUFPYPVEHQAQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 15556730
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyde;hydrate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Punto di fusione 104°C to 111°C
Punti di ebollizione 145°C to 147°C (13 mmHg)
Note percentuale saggio (dry wt.)
Quantità 1 g
Beilstein 606701
Peso formulazione 164.16 (Anhydrous)
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate