Learn More
4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate |
| CAS | 16208-17-6 |
| Formula molecolare | C9 H10 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O |
| IUPAC Name | 2,2-dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.1733 |
| Peso formulazione | 182.0579 |