Learn More
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10275640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10275640 10 g Bottiglia in vetro 10g
10321384 1 g Bottiglia in vetro 1g
10732591 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10275640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166490100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19501-58-7
Formula molecolare C7H10N2O·ClH
Molecular Weight (g/mol) 174.63
Numero MDL MFCD00012945
InChI Key FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 153°C to 154°C
Colore Pink to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4NHNH2·HCl
Quantità 10 g
Beilstein 15, 597
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 174.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks