Learn More
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10732591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10732591
Marca: Thermo Scientific Acros 166490500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19501-58-7
Formula molecolare C7H10N2O·ClH
Molecular Weight (g/mol) 174.63
Numero MDL MFCD00012945
InChI Key FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 153°C to 154°C
Colore Pink to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4NHNH2·HCl
Quantità 50 g
Beilstein 15, 597
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 174.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.