Learn More
4-Methoxypiperidine, 98+%
Codice prodotto. 10402785 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10402785 1 g Bottiglia in vetro 1g
10248753 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10402785 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393390010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4045-24-3 | C6H13NO | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4045-24-3
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.18
Numero MDL MFCD04115010
InChI Key ZEYSHALLPAKUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-piperidine, piperidine, 4-methoxy, hcl, 4-methoxypiperdine, 4-methoxy piperidine, 4-methoxyl piperidine, pubchem8024
PubChem CID 77666
IUPAC Name 4-methoxypiperidine
SMILES COC1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxypiperidine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 44.0°C (9.0 Mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Beilstein 21, V,1, 51
Gravità specifica 0.93
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxypiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.