Learn More
4'-Methoxypropiophenone, 99%
Codice prodotto. 11437566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437566 500 g 500g
11417566 25 g 25g
11427566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437566 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14619.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-97-1
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.204
Numero MDL MFCD00009310
InChI Key ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methoxypropiophenone
Punto di fusione 27°C to 29°C
Densità 1.07
Punti di ebollizione 273°C to 275°C
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Indice di rifrazione 1.5465
Quantità 500 g
Beilstein 907733
Sinonimo 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%