Learn More
4'-Methoxypropiophenone, 99%
Codice prodotto. 10396620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10396620 100 g Bottiglia in vetro 100g
10177613 5 g Bottiglia in vetro 5g
10674982 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10396620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126091000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-97-1
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Numero MDL MFCD00009310
InChI Key ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
IUPAC Name 1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methoxypropiophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27°C to 29°C
Colore Amber to Colorless
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 273°C to 275°C
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COC2H5
Indice di rifrazione 1.5455 to 1.5475
Quantità 100 g
Beilstein 08, 103
Gravità specifica 1.07
Sinonimo 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Methoxypropiophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.