Learn More
4'-Methoxypropiophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Methoxypropiophenone |
| CAS | 121-97-1 |
| Formula molecolare | C10H12O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylanisole, Ethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 11834 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.2 |
| Peso formulazione | 164.0837 |