Learn More
4-Methoxypyridine, 98+%
Codice prodotto. 11385405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385405 25 g 25g
11375405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385405 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19625.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 620-08-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-08-6
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00674049
InChI Key XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 4-methoxy, methyl pyridin-4-yl ether, 4-methoxy pyridine, .gamma.-methoxypyridine, 4-methoxypyridin, 4-methoxypyrdine, 4-methoxylpyridine, 4-methoxy-pyridine, 4-methoxypyridine, pubchem2585
PubChem CID 69278
IUPAC Name 4-methoxypyridine
SMILES COC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxypyridine
Punto di fusione 4°C
Densità 1.075
Punti di ebollizione 191°C
Punto d'infiammabilità 74°C (165°F)
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 25 g
Beilstein 108211
Peso formulazione 109.13
Percent Purity ≥98%