Learn More
4-Methoxypyridine, TRC
Codice prodotto. 30468802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468802 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26714550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Formula molecolare C6H7NO
Quantità 50 g
Sinonimo gamma-Methoxypyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccncc1
IUPAC Name 4-methoxypyridine
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Peso formulazione 109.0528