Learn More
4-Methoxypyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxypyridine |
| CAS | 620-08-6 |
| Formula molecolare | C6H7NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | gamma-Methoxypyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccncc1 |
| IUPAC Name | 4-methoxypyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.13 |
| Peso formulazione | 109.0528 |