Learn More
4-Methoxysalicylic acid, 99%
Codice prodotto. 10592961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592961 50 g Bottiglia in vetro 50g
10562771 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174240500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2237-36-7
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002450
InChI Key MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
IUPAC Name 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxysalicylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157.0°C to 159.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(OH)CO2H
Quantità 50 g
Beilstein 10, 379
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder