Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxystyrene |
| Nota nome | 96% |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0000g/mL |
| Punti di ebollizione | 204°C to 205°C |
| Punto d'infiammabilità | 76°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |