Learn More
4-Methoxythiobenzamide, 98%
Codice prodotto. 11343086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11343086 1 g 1g
11353086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343086 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10945.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2362-64-3 | C8H9NOS | 167.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2362-64-3
Formula molecolare C8H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 167.226
Numero MDL MFCD00040993
InChI Key WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxythiobenzamide, 4-methoxybenzothioamide, 4-methoxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-methoxy, 4-methoxy-thiobenzamide, p-methoxythiobenzamide, amino 4-methoxyphenyl methane-1-thione, thio-p-anisamide, p-anisamide,thio, p-methoxybenzothiamide
PubChem CID 736827
IUPAC Name 4-methoxybenzenecarbothioamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxythiobenzamide
Punto di fusione 145°C to 147°C
Quantità 1 g
Beilstein 1072444
Peso formulazione 167.23
Percent Purity 98%