Learn More
4'-Methyl(1,1'-biphenyl)-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Methyl[1, 1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 266.75 |
| Percent Purity | 97% |