Learn More
4-Methyl-1,10-phenanthroline
Codice prodotto. 11378297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11378297 1 g 1g
11388297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031888.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31301-28-7 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
4-methyl-1,10-phenanthroline can be used to produce 1,10-Phenanthrolin-4-aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31301-28-7
Formula molecolare C13H10N2
Molecular Weight (g/mol) 194.237
Numero MDL MFCD00004978
InChI Key NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
PubChem CID 93149
IUPAC Name 4-methyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1,10-phenanthroline
Punto di fusione 144°C to 145°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 194.24
Forma fisica Crystalline