missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™

Catalog Number 15259726
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
1332627-30-1
C11H13NO2
191.23
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
56766060
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
1332627-30-1
C11H13NO2
191.23
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
56766060
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Punto di fusione 158°C to 160°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'