Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10130922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10130922 1 g Amber Glass Bottle 1g
10517654 5 g Amber Glass Bottle 5g
10245074 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10130922 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02302DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 59944-65-9
Formula molecolare C4H3ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Numero MDL MFCD00173831
InChI Key SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2736982
SMILES CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-methylthiadiazole-5-carbonyl chloride
Peso formulazione 162.6
Percent Purity 90%