Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10079091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10079091 1 g 1g
10476604 10 g 10g
10396974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10079091 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 18212-21-0
Formula molecolare C4H3N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Numero MDL MFCD00173830
InChI Key NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC Name 4-methylthiadiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 144.15
Percent Purity 97%