Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11434417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11434417 5 g 5g
11444417 25 g 25g
11454417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434417 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20449.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18212-21-0
Formula molecolare C4H3N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Numero MDL MFCD00173830
InChI Key NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC Name 4-methylthiadiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 184°C to 186°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 144.15
Percent Purity 98%