Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4N2O2S/c1-2-3(4(7)8)9-6-5-2/h1H3,(H,7,8) |
| Peso formulazione | 143.9993 |