Learn More
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 97%
Codice prodotto. 11422230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422230 1 g 1g
11432230 5 g 5g
11442230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422230 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29100.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36099-51-1
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.172
Numero MDL MFCD09742280
InChI Key ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
PubChem CID 535184
IUPAC Name 4-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Nota nome Cis + Trans
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 1 g
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide