Learn More
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 97%
Codice prodotto. 11442230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442230 25 g 25g
11422230 1 g 1g
11432230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442230 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29100.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36099-51-1
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.172
Numero MDL MFCD09742280
InChI Key ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
PubChem CID 535184
IUPAC Name 4-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Nota nome Cis + Trans
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 25 g
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%