Learn More
4-Methyl-1,3-dioxane, 99%
Codice prodotto. 10642793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10642793 5 g Bottiglia in vetro 5g
10703541 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305000050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-97-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00006569
InChI Key INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxane
SMILES CC1CCOCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 3-dioxane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -45°C to 44°C
Colore Colorless
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 114°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.416
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.97
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid