Learn More
4-Methyl-1,3-dioxane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-1,3-dioxane |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| Peso formulazione | 102.068 |