Learn More
4-Methyl-1,3-oxazol-2-amine, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701967
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
35629-70-0
C4H6N2O
98.105
MFCD00126682
VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
535824
4-methyl-1,3-oxazol-2-amine
CC1=COC(=N1)N
35629-70-0
C4H6N2O
98.105
MFCD00126682
VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
535824
4-methyl-1,3-oxazol-2-amine
CC1=COC(=N1)N
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Peso formulazione 98.1
Percent Purity Tech.
Grado Technical