Learn More
4-Methyl-1,3-oxazol-2-amine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10210595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10210595 5 g 5g
10099401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10210595 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08202DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 35629-70-0
Formula molecolare C4H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 98.105
Numero MDL MFCD00126682
InChI Key VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 535824
IUPAC Name 4-methyl-1,3-oxazol-2-amine
SMILES CC1=COC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Quantità 5 g
Sinonimo 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Peso formulazione 98.1
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche